Fenilacetaldehído 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
370911000 370915000
ACRO370911000EA 61 EUR
ACRO370911000 ACRO370915000
Fenilacetaldehído 98% estabilizado
Fenilacetaldehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 33…34 °C
Densidad: 1,029 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006993
Núm. CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Índice Merck: 12,07419
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g