4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
M1621-25G
M1621-5G
TCIAM1621-25GEA
192
EUR
TCIAM1621-25G
TCIAM1621-5G
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.20 g/mol Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD00074909 Núm. CAS: 4331-54-8 EINECS: 224-369-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |