4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M1624-25G
M1624-5G
TCIAM1624-25GEA
191
EUR
TCIAM1624-25G
TCIAM1624-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O |
Número MDL:
MFCD00452233 Núm. CAS: 27913-99-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 67.0 deg-C |