Methyl-2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M1626-1G
M1626-5G
TCIAM1626-1GEA
144
EUR
TCIAM1626-1G
TCIAM1626-5G
Methyl-2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Methyl-2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-beta-L-fucopyranoside
Formula:
C₁₃H₂₀O₇S Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00080803 Núm. CAS: 84635-54-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | 0.0 to +3.0 deg (C=1, CHCl3) |
Solubility in Chloroform | almost transparency |