4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M1631-25G
M1631-5G
TCIAM1631-25GEA
589
EUR
TCIAM1631-25G
TCIAM1631-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside ≥97.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside
Formula:
C₁₃H₁₈O₇ Pto. de fusión: 176°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06797143 Núm. CAS: 6032-32-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 97.0 area% |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -62.0 to -67.0 deg (C=1, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |