4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M1640-1G M1640-5G
TCIAM1640-1GEA 231 EUR
TCIAM1640-1G TCIAM1640-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₂₇H₂₈O₇
MW: 464.51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 303127-81-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 204.0 to 211.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -24.0 deg (C=1, CHCl3)