4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M1642-1G
M1642-5G
TCIAM1642-1GEA
163
EUR
TCIAM1642-1G
TCIAM1642-5G
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥96.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formula:
C₂₆H₃₀O₁₀ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
303127-79-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -20.0 to -23.0 deg (C=1, CHCl3) |