Methyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
M1649-1G
M1649-5G
TCIAM1649-1GEA
111
EUR
TCIAM1649-1G
TCIAM1649-5G
Methyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Methyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-1-thio-beta-D-glucopyranoside
Formula:
C₂₁H₂₃NO₉S Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
79528-48-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +48.0 to +51.0 deg (C=1, CHCl3) |