2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(2-Benzothiazolyl)anisole, 1-(2-Benzothiazolyl)-4-methoxybenzene
M1654-5G M1654-1G
TCIAM1654-5GEA 98 EUR
TCIAM1654-5G TCIAM1654-1G
2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methoxyphenyl)benzothiazole
Formula: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Número MDL: MFCD01099069
Núm. CAS: 6265-92-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C