2-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Diamino-2-methylpropane
M1657-1G M1657-5G
TCIAM1657-1GEA 92 EUR
TCIAM1657-1G TCIAM1657-5G
2-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-1,3-propanediamine
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Núm. CAS: 2400-78-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %