Fenilacetaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43654.0100 8.43654.0500
8.43654.0100EA 69 EUR
8.43654.0100 8.43654.0500
Fenilacetaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fenilacetaldehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 33…34 °C
Densidad: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006993
Núm. CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Índice Merck: 12,07419
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (19 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.026 - 1.030 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H8O