7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Proveedor: TCI
M1661-5G M1661-1G
TCIAM1661-5GEA 102 EUR
TCIAM1661-5G TCIAM1661-1G
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Formula: C₉H₉NOS
MW: 179.24 g/mol
Pto. de fusión: 206°C
Número MDL: MFCD02660690
Núm. CAS: 30322-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3572d7f280c7d431f57f3898ee88a2baeae54c0&vid=d3572d7f280c7d431f57f3898ee88a2baeae54c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal