Milrinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Methyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone-3-carbonitrile, 2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone
M1663-1G
M1663-100MG
TCIAM1663-1GEA
187
EUR
TCIAM1663-1G
TCIAM1663-100MG
Milrinone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Milrinone
Formula:
C₁₂H₉N₃O MW: 211,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00133539 Núm. CAS: 78415-72-2 EINECS: 278-903-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,06197 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |