Methanedisulphonyl dichloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methylenedisulphonyl Dichloride, Methanedisulphonyl Chloride
M1669-25G M1669-5G
TCIAM1669-25GEA 515 EUR
TCIAM1669-25G TCIAM1669-5G
Methanedisulphonyl dichloride ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Methanedisulphonyl dichloride
Formula: CH₂Cl₂O₄S₂
MW: 213,04 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00176854
Núm. CAS: 5799-68-8
EINECS: 227-350-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %