Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1682-1G M1682-5G
TCIAM1682-1GEA 166 EUR
TCIAM1682-1G TCIAM1682-5G
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (por GC)
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₁₅H₂₂O₉S
MW: 378,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 13350-45-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -17.0 deg (C=1, CHCl3)