Gal[236Bn]β(1-4)Glc[236Bn]-β-MP ≥92.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
per OBn, LacMP 4'-OH, 4-Methoxyphenyl 4-O-(2,3,6-Tri-O-benzyl-β-D-galactopyranosyl)-2,3,6-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
M1726-1G
M1726-5G
TCIAM1726-1GEA
228
EUR
TCIAM1726-1G
TCIAM1726-5G
Gal[236Bn]β(1-4)Glc[236Bn]-β-MP ≥92.0% (by HPLC)
Gal[236Bn]beta(1-4)Glc[236Bn]-beta-MP
Formula:
C₆₁H₆₄O₁₂ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
150412-81-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 92.0 area% |