Mifepristone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: RU 486
M1732-1G M1732-5G
TCIAM1732-1GEA 132 EUR
TCIAM1732-1G TCIAM1732-5G
Mifepristone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Mifepristone
Formula: C₂₉H₃₅NO₂
MW: 429,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 84371-65-3
Índice Merck: 14,06186
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +138.0 to +144.0 deg (C=0.5, CHCl3)