4'-Methoxy-N-methylformanilide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(4-Methoxyphenyl)-N-methylformamide
M1742-1G M1742-5G
TCIAM1742-1GEA 95 EUR
TCIAM1742-1G TCIAM1742-5G
4'-Methoxy-N-methylformanilide ≥97.0% (por GC)
4'-Methoxy-N-methylformanilide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD09038534
Núm. CAS: 5279-51-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 27.0 deg-C