Methyl Indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
M1749-25G M1749-5G
TCIAM1749-25GEA 139 EUR
TCIAM1749-25G TCIAM1749-5G
Methyl Indole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl Indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Número MDL: MFCD00460779
Núm. CAS: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C