2-Methyl-1-naphthyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Acetoxy-2-methylnaphthalene, Acetic Acid 2-Methyl-1-naphthyl Ester
M1757-25G
M1757-250G
TCIAM1757-25GEA
30
EUR
TCIAM1757-25G
TCIAM1757-250G
2-Methyl-1-naphthyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-1-naphthyl acetate
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ |
Núm. CAS:
5697-02-9 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |