Miconazole nitrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
M1769-25G
M1769-5G
TCIAM1769-25GEA
270
EUR
TCIAM1769-25G
TCIAM1769-5G
Miconazole nitrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Miconazole nitrate
Formula:
C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃ |
Número MDL:
MFCD00058161 Núm. CAS: 22832-87-7 EINECS: 245-256-6 Índice Merck: 14,06178 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |