Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
M1772-25G M1772-5G
TCIAM1772-25GEA 81 EUR
TCIAM1772-25G TCIAM1772-5G
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Número MDL: MFCD00051822
Núm. CAS: 85006-31-1
EINECS: 285-060-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C