9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium Perchlorate
M1774-1G M1774-5G
TCIAM1774-1GEA 99 EUR
TCIAM1774-1G TCIAM1774-5G
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
Formula: C₂₃H₂₂ClNO₄
Núm. CAS: 674783-97-2
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %