10-Methyl-9-phenylacridinium perchlorate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 10-Methyl-9-phenylacridin-10-ium perchlorate
M1775-1G M1775-5G
TCIAM1775-1GEA 62 EUR
TCIAM1775-1G TCIAM1775-5G
10-Methyl-9-phenylacridinium perchlorate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
10-Methyl-9-phenylacridinium perchlorate
Formula: C₂₀H₁₆ClNO₄
Número MDL: MFCD09038537
Núm. CAS: 36519-61-6
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %