17alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 17beta-Hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one, Mestanolone, Methylandrostanolone, Mestaline
M1801-5G M1801-1G
TCIAM1801-5GEA 234 EUR
TCIAM1801-5G TCIAM1801-1G
17alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one ≥93.0% (by HPLC)
17alpha-Methylandrostan-17beta-ol-3-one
Formula: C₂₀H₃₂O₂
MW: 304.47 g/mol
Número MDL: MFCD00065900
Núm. CAS: 521-11-9
EINECS: 208-302-6
Índice Merck: 14,05915
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (C=1, CHCl3)