3-Methoxybutyl-3-mercaptopropionate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Mercaptopropionic Acid 3-Methoxybutyl Ester
M1802-25G M1802-500G
TCIAM1802-25GEA 16 EUR
TCIAM1802-25G TCIAM1802-500G
3-Methoxybutyl-3-mercaptopropionate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxybutyl-3-mercaptopropionate
Formula: C₈H₁₆O₃S
MW: 192,27 g/mol
Pto. de inflamación: 126°C
Número MDL: MFCD04038137
Núm. CAS: 27431-40-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %