Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
M1803-25G M1803-5G
TCIAM1803-25GEA 525 EUR
TCIAM1803-25G TCIAM1803-5G
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate
Formula: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Número MDL: MFCD11975434
Núm. CAS: 56024-44-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %