Methyl-2-(p-tolyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1809-25G M1809-5G
TCIAM1809-25GEA 132 EUR
TCIAM1809-25G TCIAM1809-5G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Número MDL: MFCD03453661
Núm. CAS: 114772-34-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C