Mono(2-acryloyloxyethyl) succinate ≥90.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-(Acryloyloxy)ethyl Hydrogen Succinate, 4-(2-(Acryloyloxy)ethoxy)-4-oxobutanoic acid, Succinic Acid Mono(2-acryloyloxyethyl) Ester

Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

M1824-25G M1824-500G
TCIAM1824-25GEA 16 EUR
TCIAM1824-25G TCIAM1824-500G
Mono(2-acryloyloxyethyl) succinate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Mono(2-acryloyloxyethyl) succinate
Formula: C₉H₁₂O₆
MW: 216,19 g/mol
Pto. de inflamación: 178°C
Número MDL: MFCD00274301
Núm. CAS: 50940-49-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR