4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M1825-25G
M1825-5G
TCIAM1825-25GEA
293
EUR
TCIAM1825-25G
TCIAM1825-5G
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde ≥90.0% (por GC)
4-Methyl-4-nitrovaleraldehyde
Formula:
C₆H₁₁NO₃ Pto. Ebullición: 90°C |
Núm. CAS:
57620-49-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |