4-Methoxyphenyl-4-O-acetyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
GlcNPhth[36Bn,4Ac]-β-MP
M1834-1G
M1834-5G
TCIAM1834-1GEA
142
EUR
TCIAM1834-1G
TCIAM1834-5G
4-Methoxyphenyl-4-O-acetyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-4-O-acetyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside
Formula:
C₃₇H₃₅NO₉ MW: 637.69 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
140615-77-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +83.0 to +87.0 deg (C=0.8, CHCl3) |