2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1837-1G M1837-5G
TCIAM1837-1GEA 28 EUR
TCIAM1837-1G TCIAM1837-5G
2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-3-(methyldithio)furan
Formula: C₆H₈OS₂
Pto. Ebullición: 37°C
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038643
Núm. CAS: 65505-17-1
EINECS: 265-797-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %