2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1838-25G M1838-5G
TCIAM1838-25GEA 156 EUR
TCIAM1838-25G TCIAM1838-5G
2-Methyl-3-(methylthio)furan ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-3-(methylthio)furan
Formula: C₆H₈OS
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD03701635
Núm. CAS: 63012-97-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %