2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone, 2-Methyl-3-oxotetrahydrothiophene
M1839-25G M1839-5G
TCIAM1839-25GEA 197 EUR
TCIAM1839-25G TCIAM1839-5G
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone ≥97.0% (por GC)
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone
Formula: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00078280
Núm. CAS: 13679-85-1
EINECS: 237-183-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %