2-Methyl-3-(propyldithio)furan ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methyl-3-(propyldisulphanyl)furan, 2-Methyl-3-furyl Propyl Disulphide
M1840-1G
M1840-5G
TCIAM1840-1GEA
20
EUR
TCIAM1840-1G
TCIAM1840-5G
2-Methyl-3-(propyldithio)furan ≥97.0% (por GC)
2-Methyl-3-(propyldithio)furan
Formula:
C₈H₁₂OS₂ MW: 188,30 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01729816 Núm. CAS: 61197-09-9 EINECS: 262-650-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |