2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Mercapto-2-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol
M1841-1G M1841-5G
TCIAM1841-1GEA 31 EUR
TCIAM1841-1G TCIAM1841-5G
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₅H₁₀OS
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD01632596
Núm. CAS: 57124-87-5
EINECS: 260-572-4
UN: 3336
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %