(2-Mercaptoethyl)pyrazine ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanethiol, Pyrazineethanethiol

M1845-1G M1845-5G
TCIAM1845-1GEA 34 EUR
TCIAM1845-1G TCIAM1845-5G
(2-Mercaptoethyl)pyrazine ≥98.0% (por GC)
(2-Mercaptoethyl)pyrazine
Formula: C₆H₈N₂S
MW: 140,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053160
Núm. CAS: 35250-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4987924ffd37c59a88c7f7ac45b8ee83769bfd39&vid=4987924ffd37c59a88c7f7ac45b8ee83769bfd39&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR