2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Acetoxyethyl)-4-methylthiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate
M1848-25G M1848-5G
TCIAM1848-25GEA 60 EUR
TCIAM1848-25G TCIAM1848-5G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD00005338
Núm. CAS: 656-53-1
EINECS: 211-515-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %