Methyl-2-oxovalerate ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Oxovaleric Acid Methyl Ester, 2-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-oxopentanoate, Methyl 2-Oxopentanoate, Methyl 2-Oxovalerate
M1863-25G M1863-5G
TCIAM1863-25GEA 640 EUR
TCIAM1863-25G TCIAM1863-5G
Methyl-2-oxovalerate ≥90.0% (por GC)
Methyl-2-oxovalerate
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10566912
Núm. CAS: 6376-59-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %