Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
M1866-25G M1866-500G
TCIAM1866-25GEA 23 EUR
TCIAM1866-25G TCIAM1866-500G
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₉NO₄S
Número MDL: MFCD00009808
Núm. CAS: 57683-71-3
EINECS: 260-903-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C