4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Trimethylsilyl)-p-tolyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl Ester, 4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate, 4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl Triflate
M1882-1G M1882-5G
TCIAM1882-1GEA 105 EUR
TCIAM1882-1G TCIAM1882-5G
4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₁H₁₅F₃O₃SSi
Número MDL: MFCD10566914
Núm. CAS: 262373-15-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %