2-Methyl-6-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1883-1G M1883-5G
TCIAM1883-1GEA 182 EUR
TCIAM1883-1G TCIAM1883-5G
2-Methyl-6-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥96.0% (por GC)
2-Methyl-6-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₁H₁₅F₃O₃SSi
Núm. CAS: 556812-44-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %