3-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic acid 3-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Ester
M1884-1G M1884-5G
TCIAM1884-1GEA 94 EUR
TCIAM1884-1G TCIAM1884-5G
3-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
3-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₁H₁₅F₃O₄SSi
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10566916
Núm. CAS: 217813-03-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %