4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Ester, 4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Triflate
M1885-1G M1885-5G
TCIAM1885-1GEA 91 EUR
TCIAM1885-1G TCIAM1885-5G
4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
4-Methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₁H₁₅F₃O₄SSi
Núm. CAS: 556812-41-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %