4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
M1899-5G M1899-1G
TCIAM1899-5GEA 68 EUR
TCIAM1899-5G TCIAM1899-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄S
MW: 214.24 g/mol
Número MDL: MFCD00216495
Núm. CAS: 90536-66-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C