Methyl-3-chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1902-1G M1902-5G
TCIAM1902-1GEA 85 EUR
TCIAM1902-1G TCIAM1902-5G
Methyl-3-chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₄H₃ClF₄O₂
Número MDL: MFCD00155715
Núm. CAS: 127589-63-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %