1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]aniline, 4-(4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)aniline
M1920-25G
M1920-5G
TCIAM1920-25GEA
191
EUR
TCIAM1920-25G
TCIAM1920-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Formula:
C₁₇H₂₁N₃O MW: 283,38 g/mol |
Número MDL:
MFCD02071496 Núm. CAS: 74852-62-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |