Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Chloro-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-chloro-3-methylbenzoate
M1935-25G M1935-5G
TCIAM1935-25GEA 122 EUR
TCIAM1935-25G TCIAM1935-5G
Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-Chloro-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Número MDL: MFCD00151838
Núm. CAS: 91367-05-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %