(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1937-1G M1937-5G
TCIAM1937-1GEA 53 EUR
TCIAM1937-1G TCIAM1937-5G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (por GC)
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD03788747
Núm. CAS: 104641-60-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1, CHCl3)