(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1938-1G M1938-5G
TCIAM1938-1GEA 65 EUR
TCIAM1938-1G TCIAM1938-5G
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD03788748
Núm. CAS: 104641-59-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)